Merck
593729
Sigma-Aldrich
N-Methyl-m-toluidine
97%
Sinónimos:
N-Methyl-3-toluidine
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4NHCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
121.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5560 (lit.)
bp
204-206 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CNc1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-7-4-3-5-8(6-7)9-2/h3-6,9H,1-2H3
Clave InChI
FBGJJTQNZVNEQU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)