Merck
593524
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-iodophenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5BFIO2
Número de CAS:
Peso molecular:
265.82
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
form
solid
mp
238-243 °C (lit.)
SMILES string
OB(O)c1cccc(I)c1F
InChI
1S/C6H5BFIO2/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3,10-11H
InChI key
NNMDGAIATJXYFJ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)