Merck
593419
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-iodophenylboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(I)B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
265.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
mp
>230 °C (lit.)
cadena SMILES
OB(O)c1cc(I)ccc1F
InChI
1S/C6H5BFIO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3,10-11H
Clave InChI
QZPDCZSOVJLEKB-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)