Merck
593052
Sigma-Aldrich
Poly(pyromellitic dianhydride-co-4,4′-oxydianiline), amic acid solution
11 wt. %±5 wt. % in NMP/aromatic hydrocarbons (80%/20% solvent ratio)
Sinónimos:
Pyre-M.L.® RC-5097, Polyamic acid
Seleccione un Tamaño
250 ML
US$ 142,00
US$ 142,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
US$ 142,00
About This Item
Fórmula lineal:
(C12H12N2O .C10H2O6)x
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
US$ 142,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
concentración
11 wt. %±5 wt. % in NMP/aromatic hydrocarbons (80%/20% solvent ratio)
índice de refracción
n20/D 1.502
viscosidad
105-135 poise
densidad
1.066 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
Información legal
Pyre-M.L. is a registered trademark of Industrial Summit Technologies Corp.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
59 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jingxian Yu et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(4), e2005925-e2005925 (2020-12-30)
Optical fibers made of polymeric materials possess high flexibility that can potentially integrate with flexible electronic devices to realize complex functions in biology and neurology. Here, a multichannel flexible device based on four individually addressable optical fibers transfer-printed with flexible