Merck
59262
Sigma-Aldrich
2-Methoxypropene
produced by BASF, ≥98.0% (GC)
Sinónimos:
Isopropenyl methyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=C(CH3)OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
72.11
Beilstein:
1734635
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
grado
produced by BASF
presión de vapor
27.96 psi ( 55 °C)
8.28 psi ( 20 °C)
Ensayo
≥98.0% (GC)
temp. de autoignición
374 °F
contiene
potassium carbonate as stabilizer
impurezas
≤0.2% water
índice de refracción
n20/D 1.382 (lit.)
bp
34-36 °C (lit.)
densidad
0.766 g/mL at 20 °C
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(C)=C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)5-3/h1H2,2-3H3
Clave InChI
YOWQWFMSQCOSBA-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Reagent for the kinetic acetonation of carbohydrates
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-20.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-29 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
E. Fanton et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 4057-4057 (1981)
Junya Ito et al.
Journal of chromatography. A, 1386, 53-61 (2015-02-18)
Increasing evidence suggests that phospholipid peroxidation plays important roles in the pathogenesis of various diseases, such as atherosclerosis. With regard to the biochemical processes that initiate phospholipid peroxidation in vivo, enzymatic conversion of phosphatidylcholine to phosphatidylcholine hydroperoxide (PCOOH) by lipoxygenase