Merck
592137
Sigma-Aldrich
2′,4′-Dimethoxypropiophenone
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(H3CO)2C6H3COCH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
194.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
76-80 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(=O)c1ccc(OC)cc1OC
InChI
1S/C11H14O3/c1-4-10(12)9-6-5-8(13-2)7-11(9)14-3/h5-7H,4H2,1-3H3
Clave InChI
MIAQBCIDZSELDU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)