Merck
591475
Sigma-Aldrich
Chloroacetamidine hydrochloride
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 75,40
US$ 75,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 75,40
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2C(NH)NH2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
128.99
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 75,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
mp
98-103 °C (lit.)
grupo funcional
amine
chloro
cadena SMILES
Cl[H].NC(=N)CCl
InChI
1S/C2H5ClN2.ClH/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H3,4,5);1H
Clave InChI
GUPOZVHRTJYZCX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Mario A Moscarello et al.
Disease models & mechanisms, 6(2), 467-478 (2012-11-03)
Multiple sclerosis (MS) is the most common CNS-demyelinating disease of humans, showing clinical and pathological heterogeneity and a general resistance to therapy. We first discovered that abnormal myelin hypercitrullination, even in normal-appearing white matter, by peptidylarginine deiminases (PADs) correlates strongly