Merck
590118
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-propylacrylate
99%, contains 150 ppm BHT as inhibitor
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14O2
Número de CAS:
Peso molecular:
142.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99%
contiene
150 ppm BHT as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.4234 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
densidad
0.880 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]\C([H])=C(/CCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-6-7(3)8(9)10-5-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
MXUMJFMINXROCH-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
115.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
46.1 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)