589438
L-Phenylalanine-2-d1
98 atom % D
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[2H][C@](N)(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i8D
Clave InChI
COLNVLDHVKWLRT-ZXEPEWCSSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)