Merck
588776
Sigma-Aldrich
4-Bromophenyl phenyl-d5 ether
98 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4OC6D5
Número de CAS:
Peso molecular:
254.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
bp
305 °C (lit.)
densidad
1.451 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Oc2ccc(Br)cc2)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C12H9BrO/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H/i1D,2D,3D,4D,5D
Clave InChI
JDUYPUMQALQRCN-RALIUCGRSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)