Merck
588393
Sigma-Aldrich
Cetyl(pyridinium-d5) chloride monohydrate
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
Hexadecyl-(pyridinium-d5)-chloride monohydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21D5H33ClN·H2O
Peso molecular:
363.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
mp
81 °C (lit.)
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
O.[Cl-].[2H]c1c([2H])c([2H])[n+](CCCCCCCCCCCCCCCC)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C21H38N.ClH.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-22-20-17-15-18-21-22;;/h15,17-18,20-21H,2-14,16,19H2,1H3;1H;1H2/q+1;;/p-1/i15D,17D,18D,20D,21D;;
Clave InChI
NFCRBQADEGXVDL-UGIAOSMXSA-M
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Qihao Zhang et al.
American journal of translational research, 12(5), 2062-2070 (2020-06-09)
The quantity and function of osteoblasts require continuous osteogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells. Recent evidence suggests that microRNAs (miRNAs) act as important post-transcriptional regulators in a wide range of biological processes, including osteoblastic differentiation. Quercetin has also