Merck
588237
Sigma-Aldrich
Benzyl bromide-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C
Sinónimos:
α-Bromotoluene-(phenyl-13C6)
About This Item
Fórmula lineal:
13C6H5CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
176.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
-3--1 °C (lit.)
densidad
1.488 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
BrC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
Clave InChI
AGEZXYOZHKGVCM-ZXJNGCBISA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)