587745
Fmoc-Gly-OH-13C2
99 atom % 13C
Sinónimos:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-glycine-13C2, Glycine-13C2, N-Fmoc
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
174-175 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
mass shift
M+2
SMILES string
O[13C](=O)[13CH2]NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)/i9+1,16+1
InChI key
NDKDFTQNXLHCGO-QZZXWHIHSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c