Merck
586730
Sigma-Aldrich
DL-Alanine-3-13C,3,3,3-d3
99 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
13CD3CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
93.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
99 atom % D
técnicas
bio NMR: suitable
mp
289 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])C(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i1+1D3
Clave InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-KQORAOOSSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)