Merck
58245
Sigma-Aldrich
Isatin-5-sulfonic acid sodium salt dihydrate
≥98.0%
Sinónimos:
Sodium isatin-5-sulfonate dihydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H4NNaO5S · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
285.21
Beilstein:
8398337
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0%
Formulario
solid
composición
carbon content, 33.0-34.4%
sulfur, 11.0-11.5 ICP
impurezas
6-13% water
mp
≥300 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
sulfonic acid
cadena SMILES
O.O.[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H5NO5S.Na.2H2O/c10-7-5-3-4(15(12,13)14)1-2-6(5)9-8(7)11;;;/h1-3H,(H,9,10,11)(H,12,13,14);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Clave InChI
QOAFLTFHMZZJFP-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
  • Reactant for preparation of Orally Active Oxytocin Receptor Antagonists
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1