Merck
579815
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxybenzophenone
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(HO)2C6H3COC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
214.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
solid
mp
144-148 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cc1O)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-11-7-6-10(8-12(11)15)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H
InChI key
ARWCZKJISXFBGI-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)