579750
3,4-Diaminobenzhydrazide
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
157-161 °C (lit.)
SMILES string
NNC(=O)c1ccc(N)c(N)c1
InChI
1S/C7H10N4O/c8-5-2-1-4(3-6(5)9)7(12)11-10/h1-3H,8-10H2,(H,11,12)
InChI key
YGCXQTYRSKMILM-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)