Merck
579513
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 82,40
US$ 82,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 82,40
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6F3NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
205.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 82,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
141-146 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Nc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C8H6F3NO2/c9-8(10,11)5-1-4(7(13)14)2-6(12)3-5/h1-3H,12H2,(H,13,14)
Clave InChI
WBTHOSZMTIPJLR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)