Merck
579092
Sigma-Aldrich
Poly(Disperse Yellow 7 methacrylate)
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulario
solid
temperatura de transición
Tg 94 °C
solubilidad
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmáx.
366 nm
Aplicación
NLO polymer
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)