Merck
578223
Sigma-Aldrich
5-(4-Methylphenyl)-2-furoic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H10O3
Número de CAS:
Peso molecular:
202.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
179-181 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
Cc1ccc(cc1)-c2ccc(o2)C(O)=O
InChI
1S/C12H10O3/c1-8-2-4-9(5-3-8)10-6-7-11(15-10)12(13)14/h2-7H,1H3,(H,13,14)
InChI key
YZDIEQFFXQUBRM-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)