Merck
578045
Sigma-Aldrich
4-Morpholinopiperidine
98%
Sinónimos:
4-(4-Piperidinyl) morpholine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H18N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
170.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
98%
bp
100-115 °C/0.15-0.20 mmHg (lit.)
mp
40-43 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadena SMILES
C1CC(CCN1)N2CCOCC2
InChI
1S/C9H18N2O/c1-3-10-4-2-9(1)11-5-7-12-8-6-11/h9-10H,1-8H2
Clave InChI
YYBXNWIRMJXEQJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Morpholinopiperidine may be used to synthesize 2-(4-morpholinopiperidin-1-yl)-5-nitrobenzonitrile[1] and 9-bromo-6,6-dimethyl-8-(4-morpholin-4-yl-piperidin-1-yl)-11-oxo-6,11-dihydro-5H-benzo[b]carbazole-3-carbonitrile.[2]
Reactant for synthesis of:
  • Selective adenosine A2A receptor antagonists
  • Antidepressents
  • Small molecules that restore E-cadherin expression and reduce invasion in colorectal carcinoma cells
  • Orally bioavailable P2Y12 antagonists for inhibition of platelet aggregation
  • Quinoline derivatives with antimicrobial activity
  • Antimalarials
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
"Design and synthesis of a highly selective, orally active and potent anaplastic lymphoma kinase inhibitor (CH5424802)"
Kinoshita K, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 20(03), 1271-1280 (2012)
"A new phenylpyrazoleanilide, y-320, inhibits interleukin 17 production and ameliorates collagen-induced arthritis in mice and cynomolgus monkeys"
Ushio H, et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 7(01), 1-17 (2013)