575585
1,7-Dimethoxynaphthalene
97%
About This Item
assay
97%
refractive index
n20/D 1.6160 (lit.)
bp
289-290 °C (lit.)
density
1.132 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc2cccc(OC)c2c1
InChI
1S/C12H12O2/c1-13-10-7-6-9-4-3-5-12(14-2)11(9)8-10/h3-8H,1-2H3
InChI key
SNJIXGITYNNHDO-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?