Merck
575437
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenoxy)-propyl methanesulfonate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
H3CO(C6H4)O(CH2)3OSO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
260.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
56-58 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(OCCCOS(C)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C11H16O5S/c1-14-10-4-6-11(7-5-10)15-8-3-9-16-17(2,12)13/h4-7H,3,8-9H2,1-2H3
Clave InChI
FBIHATGPERZNQN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)