Merck
574511
Sigma-Aldrich
2′,6′-Diethoxyacetophenone
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5COCH(OC2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
208.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
80-84 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1cccc(OCC)c1C(C)=O
InChI
1S/C12H16O3/c1-4-14-10-7-6-8-11(15-5-2)12(10)9(3)13/h6-8H,4-5H2,1-3H3
InChI key
JSHQXPUUAGGTDX-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)