Merck
574090
Sigma-Aldrich
Gallium(III) perchlorate hydrate
99.999% trace metals basis
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 377,00
US$ 377,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 377,00
About This Item
Fórmula lineal:
Ga(CIO4)3 · xH2o
Número de CAS:
Peso molecular:
368.07 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 377,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
for analytical purposes
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
chunks
impurezas
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
175 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ga+3].[H]O[H].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Ga.H2O/c3*2-1(3,4)5;;/h3*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;;+3;/p-3
Clave InChI
POVMVMOENAMBPV-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
Pictogramas
Flame over circle
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Ox. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)