Merck
573523
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-ylamine
96%
Sinónimos:
4-Bromo-5-methyl-2-phenyl-2H-pyrazol-3-ylamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10BrN3
Número de CAS:
Peso molecular:
252.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
mp
103-107 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1nn(c(N)c1Br)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H10BrN3/c1-7-9(11)10(12)14(13-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,12H2,1H3
Clave InChI
KNUGDEKPCNCMIO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)