Merck
572756
Sigma-Aldrich
Ammonium hexachlorotellurate(IV)
99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
(NH4)2TeCl6
Número de CAS:
Peso molecular:
376.39
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
SMILES string
[NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].Cl[Te](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Te.2ClH.2H3N/c1-5(2,3)4;;;;/h;2*1H;2*1H3
InChI key
PLVTVUGZXAOGKX-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)