Merck
572233
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4NHC(NH)NHC(NH)NH2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
248.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
239-242 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H10ClN5.ClH/c9-5-1-3-6(4-2-5)13-8(12)14-7(10)11;/h1-4H,(H6,10,11,12,13,14);1H
InChI key
NAFSLMFLGYXGIF-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)