Merck
572160
Sigma-Aldrich
4,4′-Ethylenedianiline
Sinónimos:
α,α′-Bi-p-toluidine, 4,4′-Diaminobibenzyl
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H16N2
Número de CAS:
Peso molecular:
212.29
Beilstein/REAXYS Number:
394999
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
grade
technical grade
mp
133-137 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(CCc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C14H16N2/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(16)10-6-12/h3-10H,1-2,15-16H2
InChI key
UHNUHZHQLCGZDA-UHFFFAOYSA-N