571970
Cyclooctyl isocyanate
97%
About This Item
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4760 (lit.)
bp
217-218 °C (lit.)
densidad
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C=NC1CCCCCCC1
InChI
1S/C9H15NO/c11-8-10-9-6-4-2-1-3-5-7-9/h9H,1-7H2
Clave InChI
QYKPRMWZTPVYJC-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)