571458
1-(2-Phenylethyl)piperazine
97%
Sinónimos:
1-Phenethylpiperazine
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
refractive index
n20/D 1.5430 (lit.)
bp
276 °C (lit.)
density
>1.006 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C1CN(CCN1)CCc2ccccc2
InChI
1S/C12H18N2/c1-2-4-12(5-3-1)6-9-14-10-7-13-8-11-14/h1-5,13H,6-11H2
InChI key
LKUAPSRIYZLAAO-UHFFFAOYSA-N
Warning
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?