Merck
571334
Sigma-Aldrich
2-Keto-3-(methyl-13C)-butyric-4-13C acid sodium salt
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinónimos:
Sodium α-ketoisovalerate-3-(methyl-13C),4-13C
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 981,00
500 MG
US$ 1.360,00
1 G
US$ 4.040,00
US$ 981,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 981,00
500 MG
US$ 1.360,00
1 G
US$ 4.040,00
About This Item
Fórmula lineal:
13CH3CH(13CH3)COCO2Na
Número de CAS:
Peso molecular:
140.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 981,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
97% (CP)
Formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
mp
227-230 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[Na+].[13CH3]C([13CH3])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
Clave InChI
WIQBZDCJCRFGKA-AWQJXPNKSA-M
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.