Merck
570311
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol)-block-poly(ε−caprolactone) methyl ether
PCL average Mn ~13,000, PEG average Mn ~5,000
Sinónimos:
Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(ε−caprolactone)
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
solid
mol peso
PCL average Mn ~13,000
PEG average Mn ~5,000
average Mn ~18,000 (total)
marco temporal de la degradación
>12 months
mp
54.2-55.9 °C (lit.)
58.8-60.7 °C
Mw/Mn
<1.4
PDI
≤1.4
Características y beneficios
Biocompatible diblock copolymer
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.
Professor Robert K. Prud’homme introduces flash nanoprecipitation (FNP) for nanoparticle fabrication, which is a scalable, rapid mixing process for nanoparticle formulations.
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.