569402
2,6-Dichloro-3,4-dimethoxybenzaldehyde
96%
About This Item
assay
96%
mp
115-119 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1c(Cl)cc(OC)c(OC)c1Cl
InChI
1S/C9H8Cl2O3/c1-13-7-3-6(10)5(4-12)8(11)9(7)14-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
FIHJBVMZUXYWLE-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)