Merck
569135
Sigma-Aldrich
4-sec-Butylphenyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH(CH3)C6H4NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
175.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5170 (lit.)
bp
199-200 °C (lit.)
densidad
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCC(C)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C11H13NO/c1-3-9(2)10-4-6-11(7-5-10)12-8-13/h4-7,9H,3H2,1-2H3
Clave InChI
SSMJMZXHYWSCET-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)