Merck
569089
Sigma-Aldrich
4-Isocyanatobenzophenone
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C(O)C6H4NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
223.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
69-73 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C=Nc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H9NO2/c16-10-15-13-8-6-12(7-9-13)14(17)11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
Clave InChI
UUUAWYNSKSCNMD-UHFFFAOYSA-N
Precaución
Refrigerate
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)