Merck
568902
Sigma-Aldrich
2-sec-Butylphenyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH(CH3)C6H4NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
175.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5200 (lit.)
bp
219-220 °C (lit.)
densidad
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(C)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C11H13NO/c1-3-9(2)10-6-4-5-7-11(10)12-8-13/h4-7,9H,3H2,1-2H3
Clave InChI
WJDNRCCJBHKDTR-UHFFFAOYSA-N
Precaución
Refrigerate
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)