568449
Benzaldehyde semicarbazone
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
213.5-217.5 °C (lit.)
SMILES string
NC(=O)N\N=C\c1ccccc1
InChI
1S/C8H9N3O/c9-8(12)11-10-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H3,9,11,12)/b10-6+
InChI key
AKGUXECGGCUDCV-UXBLZVDNSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)