Merck
568392
Sigma-Aldrich
4,8-Dichloroquinoline
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H5Cl2N
Número de CAS:
Peso molecular:
198.05
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
156-160 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccnc2c(Cl)cccc12
InChI
1S/C9H5Cl2N/c10-7-4-5-12-9-6(7)2-1-3-8(9)11/h1-5H
Clave InChI
SDPCOMBBZFETLG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)