Merck
567981
Sigma-Aldrich
5-(2,4-Dichlorophenyl)furfural
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H6Cl2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
241.07
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
158-163 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccc(c(Cl)c1)-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C11H6Cl2O2/c12-7-1-3-9(10(13)5-7)11-4-2-8(6-14)15-11/h1-6H
InChI key
WTXWLFKNQYWFPK-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)