Merck
567477
Sigma-Aldrich
Acenaphthene-5-boronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C12H9B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
198.03
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
270 °C (lit.)
SMILES string
OB(O)c1ccc2CCc3cccc1c23
InChI
1S/C12H11BO2/c14-13(15)11-7-6-9-5-4-8-2-1-3-10(11)12(8)9/h1-3,6-7,14-15H,4-5H2
InChI key
RBYUCFIZMNKDGX-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)