Merck
567264
Sigma-Aldrich
Chlorotris[3,3′,3″-phosphinidynetris(benzenesulfonato)]rhodium(I) nonasodium salt hydrate
99%
About This Item
Fórmula lineal:
ClRh(P(C6H4SO3·Na)3)3 · xH2O
Peso molecular:
1843.62 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: rhodium
reagent type: catalyst
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cl[Rh].[H]O[H].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)P(c2cccc(c2)S([O-])(=O)=O)c3cccc(c3)S([O-])(=O)=O.[O-]S(=O)(=O)c4cccc(c4)P(c5cccc(c5)S([O-])(=O)=O)c6cccc(c6)S([O-])(=O)=O.[O-]S(=O)(=O)c7cccc(c7)P(c8cccc(c8)S([O-])(=O)=O)c9cccc(c9)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3C18H15O9PS3.ClH.9Na.H2O.Rh/c3*19-29(20,21)16-7-1-4-13(10-16)28(14-5-2-8-17(11-14)30(22,23)24)15-6-3-9-18(12-15)31(25,26)27;;;;;;;;;;;;/h3*1-12H,(H,19,20,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);1H;;;;;;;;;;1H2;/q;;;;9*+1;;+1/p-10
Clave InChI
DXZNVZQJFLQIQR-UHFFFAOYSA-D
Aplicación
Catalyst for:
  • Heterogeneous hydrogenation reactions
  • Isotope exchange reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)