Merck
567108
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(diphenylphosphino)butane monooxide
97%
Sinónimos:
[4-(Diphenyl phosphino)butyl]diphenyl phosphine oxide
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)2POCH2CH2CH2CH2P(C6H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
442.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
183-188 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
O=P(CCCCP(c1ccccc1)c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28OP2/c29-31(27-19-9-3-10-20-27,28-21-11-4-12-22-28)24-14-13-23-30(25-15-5-1-6-16-25)26-17-7-2-8-18-26/h1-12,15-22H,13-14,23-24H2
Clave InChI
OGJJWCHXAGSHLL-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)