566993
Bis(cyclopentadienyl)vanadium(III) iodide
About This Item
Fórmula lineal:
(C5H5)2VI
Número de CAS:
Peso molecular:
308.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
[V]I.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)