Merck
566985
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)vanadium(III) bromide
96%
Sinónimos:
Vanadocene bromide
About This Item
Fórmula lineal:
(C5H5)2VBr
Número de CAS:
Peso molecular:
261.03
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
assay
96%
mp
180 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[V]Br.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)