Merck
566829
Sigma-Aldrich
1-Phenylbutanone-tosylhydrazone
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4SO2NHN=C(C6H5)CH2CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
316.42
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
122-125 °C (lit.)
SMILES string
CCC\C(=N\NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O2S/c1-3-7-17(15-8-5-4-6-9-15)18-19-22(20,21)16-12-10-14(2)11-13-16/h4-6,8-13,19H,3,7H2,1-2H3/b18-17+
InChI key
YGGRVJIJEMGVTG-ISLYRVAYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)