Merck
566748
Sigma-Aldrich
Bis(pentafluorophenyl)zinc
97%
Sinónimos:
Zinc 1,2,3,4,5-pentafluorobenzene-6-ide
About This Item
Fórmula lineal:
(C6F5)2Zn
Número de CAS:
Peso molecular:
399.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: zinc
mp
100-105 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1c(F)c(F)c([Zn]c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c(F)c1F
InChI
1S/2C6F5.Zn/c2*7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9;
Clave InChI
RKAUXNIMJYZJDE-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)