Merck
566004
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzaldehyde
98%
Sinónimos:
2-Chloroveratraldehyde
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H2(OCH3)2CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
200.62
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
form
solid
mp
71-74 °C (lit.)
functional group
aldehyde
chloro
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1Cl
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-12-7-4-3-6(5-11)8(10)9(7)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
SAWHDJTZESXNMM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)