Merck
565385
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-methoxybenzoic acid
96%
Sinónimos:
3-Bromo-p-anisic acid
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(OCH3)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
231.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
mp
220-222 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(cc1Br)C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
BBPZABXVRBFWGD-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)