Merck
565377
Sigma-Aldrich
4-Bromo-N,N-diethylaniline
97%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4N(C2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
228.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
32-33 °C (lit.)
cadena SMILES
CCN(CC)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C10H14BrN/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
NGYMZFJVHHKJQR-UHFFFAOYSA-N
Precaución
Low melting solid
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)